Stampa…
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48727-1G PC48727-500MG PC48727-250MG
APOSPC48727-1GEA 448 EUR
APOSPC48727-1G APOSPC48727-500MG APOSPC48727-250MG
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Formula: C₇H₇FINO₂
Peso molecolare: 283,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22123918
CAS Number: 1034467-27-0