Stampa…
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)thio]benzamide
PC48723-1G PC48723-5G
APOSPC48723-1GEA 72.7 EUR
APOSPC48723-1G APOSPC48723-5G
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂S
Peso molecolare: 265,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28384422
CAS Number: 329942-52-1