3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Aminophenyl trifluoromethyl sulphone
PC4871-1G
PC4871-250MG
PC4871-5G
APOSPC4871-1GEA
132
EUR
APOSPC4871-1G
APOSPC4871-250MG
APOSPC4871-5G
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formula:
C₇H₆F₃NO₂S Peso molecolare: 225,188 g/mol Punto di fusione: 78…79 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00792413 CAS Number: 426-59-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |