3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Hydroxymethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid, 3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC4868-5G
PC4868-1G
PC4868-250MG
APOSPC4868-5GEA
1060
EUR
APOSPC4868-5G
APOSPC4868-1G
APOSPC4868-250MG
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formula:
C₄H₅F₃O₃ Peso molecolare: 158,076 g/mol Punto di ebollizione: 96…97 °C (2,5 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042314 CAS Number: 382-43-4 UN: 3265 ADR: 8,III |