Stampa…
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48676-100MG PC48676-1G PC48676-250MG
APOSPC48676-100MGEA 290 EUR
APOSPC48676-100MG APOSPC48676-1G APOSPC48676-250MG
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036891
CAS Number: 68718-08-1