Stampa…
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48675-1G PC48675-250MG
APOSPC48675-1GEA 208 EUR
APOSPC48675-1G APOSPC48675-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formula: C₉H₉BrClFN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31372485
CAS Number: 160132-69-4