Stampa…
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48674-1G PC48674-250MG
APOSPC48674-1GEA 208 EUR
APOSPC48674-1G APOSPC48674-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formula: C₉H₉BrClFN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31372792
CAS Number: 2168111-87-1