Stampa…
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48673-1G PC48673-250MG
APOSPC48673-1GEA 209 EUR
APOSPC48673-1G APOSPC48673-250MG
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formula: C₉H₉BrClFN₂O
Peso molecolare: 295,536 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31372515
CAS Number: 2089312-75-2