Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48669-1G
PC48669-250MG
APOSPC48669-1GEA
208
EUR
APOSPC48669-1G
APOSPC48669-250MG
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₈F₃NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12032272 CAS Number: 35212-91-0 |