Stampa…
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48668-1G PC48668-250MG
APOSPC48668-1GEA 1160 EUR
APOSPC48668-1G APOSPC48668-250MG
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈F₃NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27846135
CAS Number: 1609256-10-1