Stampa…
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48667-1G PC48667-250MG
APOSPC48667-1GEA 261 EUR
APOSPC48667-1G APOSPC48667-250MG
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈F₃NO₂S
Peso molecolare: 275,247 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29169504
CAS Number: 2379918-61-1