Stampa…
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48663-1G PC48663-250MG PC48663-5G
APOSPC48663-1GEA 698 EUR
APOSPC48663-1G APOSPC48663-250MG APOSPC48663-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate
Formula: C₈H₄BrClF₂O₂
Peso molecolare: 285,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24108605
CAS Number: 1500268-85-8