Stampa…
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48662-1G PC48662-250MG PC48662-5G
APOSPC48662-1GEA 34.8 EUR
APOSPC48662-1G APOSPC48662-250MG APOSPC48662-5G
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formula: C₉H₃F₆NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30295050
CAS Number: 76911-72-3