Stampa…
7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48659-1G PC48659-5G
APOSPC48659-1GEA 234 EUR
APOSPC48659-1G APOSPC48659-5G
7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
7-Bromo-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
Peso molecolare: 226,045 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23163685
CAS Number: 1375107-95-1