Stampa…
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48658-1G PC48658-250MG PC48658-5G
APOSPC48658-1GEA 522 EUR
APOSPC48658-1G APOSPC48658-250MG APOSPC48658-5G
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22628063
CAS Number: 1219687-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III