Stampa…
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
PC48657-1G PC48657-250MG
APOSPC48657-1GEA 379 EUR
APOSPC48657-1G APOSPC48657-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₇H₆F₃N₃·ClH
Peso molecolare: 225,599 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662774
CAS Number: 264884-49-3