Stampa…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
PC48656-1G PC48656-250MG
APOSPC48656-1GEA 343 EUR
APOSPC48656-1G APOSPC48656-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₇H₆F₃N₃·ClH
Peso molecolare: 225,599 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12755592
CAS Number: 909109-68-8