Stampa…
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48655-1G PC48655-250MG
APOSPC48655-1GEA 372 EUR
APOSPC48655-1G APOSPC48655-250MG
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₇H₆F₃N₃·ClH
Peso molecolare: 225,599 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028472
CAS Number: 1179361-68-2