Stampa…
3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48654-1G PC48654-250MG PC48654-5G
APOSPC48654-1GEA 522 EUR
APOSPC48654-1G APOSPC48654-250MG APOSPC48654-5G
3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
3-Bromo-4,5-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28556936
CAS Number: 1807120-34-8