Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48652-1G PC48652-5G
APOSPC48652-1GEA 219 EUR
APOSPC48652-1G APOSPC48652-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11856027
CAS Number: 154650-22-3