Stampa…
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48651-1G PC48651-500MG
APOSPC48651-1GEA 437 EUR
APOSPC48651-1G APOSPC48651-500MG
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrClF₂O
Peso molecolare: 255,444 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845975
CAS Number: 1160573-22-7