Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48650-1G PC48650-5G
APOSPC48650-1GEA 87.3 EUR
APOSPC48650-1G APOSPC48650-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520672
CAS Number: 1009093-60-0