2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC4865-10G
PC4865-1G
PC4865-5G
APOSPC4865-10GEA
371
EUR
APOSPC4865-10G
APOSPC4865-1G
APOSPC4865-5G
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formula:
C₁₁H₅F₃N₂OS Punto di fusione: 278 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052654 CAS Number: 3335-45-3 |