Stampa…
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48649-1G PC48649-5G
APOSPC48649-1GEA 111 EUR
APOSPC48649-1G APOSPC48649-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11520668
CAS Number: 1114809-22-1