Stampa…
2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48648-1G PC48648-5G
APOSPC48648-1GEA 183 EUR
APOSPC48648-1G APOSPC48648-5G
2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Br₂FO
Peso molecolare: 281,905 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520662
CAS Number: 1114809-15-2