Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48647-25G PC48647-5G
APOSPC48647-25GEA 800 EUR
APOSPC48647-25G APOSPC48647-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11110261
CAS Number: 903875-64-9