Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48646-1G PC48646-250MG PC48646-5G
APOSPC48646-1GEA 434 EUR
APOSPC48646-1G APOSPC48646-250MG APOSPC48646-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFNO₄
Peso molecolare: 264,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24107180
CAS Number: 1526564-53-3