1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48645-1G
PC48645-250MG
APOSPC48645-1GEA
87.3
EUR
APOSPC48645-1G
APOSPC48645-250MG
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
Formula:
C₈H₈ClFO Peso molecolare: 174,6 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08461916 CAS Number: 339001-14-8 |