Stampa…
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol
PC48644-1G PC48644-250MG
APOSPC48644-1GEA 524 EUR
APOSPC48644-1G APOSPC48644-250MG
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇ClF₂O
Peso molecolare: 192,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033383
CAS Number: 330156-49-5