Stampa…
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48643-1G PC48643-250MG
APOSPC48643-1GEA 524 EUR
APOSPC48643-1G APOSPC48643-250MG
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈ClFO
Peso molecolare: 174.6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07776653
CAS Number: 126534-42-7