Stampa…
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48642-1G PC48642-250MG
APOSPC48642-1GEA 50.9 EUR
APOSPC48642-1G APOSPC48642-250MG
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈ClFO
Peso molecolare: 174.6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064295
CAS Number: 126534-43-8