Stampa…
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48641-1G PC48641-250MG PC48641-5G
APOSPC48641-1GEA 212 EUR
APOSPC48641-1G APOSPC48641-250MG APOSPC48641-5G
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₂BrF₅O
Peso molecolare: 288,997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922633
CAS Number: 1208074-78-5