Stampa…
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48638-1G PC48638-250MG
APOSPC48638-1GEA 383 EUR
APOSPC48638-1G APOSPC48638-250MG
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Formula: C₇H₅BrF₂O₂S
Peso molecolare: 271,079 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13188442
CAS Number: 51679-57-3