Stampa…
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48637-1G PC48637-500MG
APOSPC48637-1GEA 539 EUR
APOSPC48637-1G APOSPC48637-500MG
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₄
Peso molecolare: 218,154 g/mol
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689854
CAS Number: 1190603-51-0