Stampa…
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl ether, 1-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
PC48636-1G PC48636-250MG
APOSPC48636-1GEA 553 EUR
APOSPC48636-1G APOSPC48636-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride
Formula: C₉H₉F₃O
Peso molecolare: 190,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185712
CAS Number: 1214385-12-2