Stampa…
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48631-1G PC48631-250MG PC48631-5G
APOSPC48631-1GEA 285 EUR
APOSPC48631-1G APOSPC48631-250MG APOSPC48631-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Formula: C₆H₂BrF₃O
Peso molecolare: 226,979 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405433
CAS Number: 1073339-19-1