2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butyric acid
Formula:
C₅H₇F₃O₃ Punto di ebollizione: 195…198 °C Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190638 CAS Number: 72114-82-0 UN: 3261 ADR: 8,III |