Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48629-1G PC48629-250MG
APOSPC48629-1GEA 435 EUR
APOSPC48629-1G APOSPC48629-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₃H₁₂BF₇O₂
Peso molecolare: 344,033 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405355
CAS Number: 1111096-06-0