Stampa…
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48628-1G PC48628-250MG
APOSPC48628-1GEA 274 EUR
APOSPC48628-1G APOSPC48628-250MG
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₃H₁₇BBrFO₂
Peso molecolare: 314,986 g/mol
Punto di fusione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405354
CAS Number: 1111096-03-7