Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48627-1G PC48627-250MG
APOSPC48627-1GEA 29 EUR
APOSPC48627-1G APOSPC48627-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₂H₁₄BF₃O₂
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405351
CAS Number: 325143-04-2