Stampa…
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48626-1G PC48626-250MG
APOSPC48626-1GEA 217 EUR
APOSPC48626-1G APOSPC48626-250MG
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₂H₁₃BBrF₃O₂
Peso molecolare: 336,941 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405350
CAS Number: 1073339-18-0