Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48625-1G PC48625-250MG
APOSPC48625-1GEA 140 EUR
APOSPC48625-1G APOSPC48625-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₂H₁₄BF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405349
CAS Number: 881401-96-3