Stampa…
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48609-1G PC48609-250MG PC48609-5G
APOSPC48609-1GEA 91.5 EUR
APOSPC48609-1G APOSPC48609-250MG APOSPC48609-5G
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BF₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16996403
CAS Number: 960067-33-8