Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 4-bromo-3-fluorosalicylate, 3-Bromo-2-fluoro-6-(methoxycarbonyl)phenol
Formula:
C₈H₆BrFO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD28122826 CAS Number: 1807191-62-3 |