Stampa…
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC48601-1G PC48601-250MG
APOSPC48601-1GEA 894 EUR
APOSPC48601-1G APOSPC48601-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrClF₃N
Peso molecolare: 260,439 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189905
CAS Number: 1196153-93-1