3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48600-1G
PC48600-250MG
APOSPC48600-1GEA
95.7
EUR
APOSPC48600-1G
APOSPC48600-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formula:
C₆H₂BrClFI Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28122825 CAS Number: 1820641-80-2 |