Stampa…
5-Fluorobenzo[b]furan 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluorobenzofuran, 5-Fluoro-1-benzofuran
PC48599-1G PC48599-250MG
APOSPC48599-1GEA 256 EUR
APOSPC48599-1G APOSPC48599-250MG
5-Fluorobenzo[b]furan 95%
5-Fluorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₅FO
Peso molecolare: 136,123 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236757
CAS Number: 24410-59-1