3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48592-1G
PC48592-5G
APOSPC48592-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48592-1G
APOSPC48592-5G
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Formula:
C₄H₃F₃O₃ Punto di ebollizione: 85…86 °C (12 mm Hg) Punto di fusione: –4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02183522 CAS Number: 167951-80-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...