Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48590-1G PC48590-250MG PC48590-5G
APOSPC48590-1GEA 408 EUR
APOSPC48590-1G APOSPC48590-250MG APOSPC48590-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23707391
CAS Number: 1114546-30-3