Stampa…
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC48583-1G PC48583-250MG
APOSPC48583-1GEA 207 EUR
APOSPC48583-1G APOSPC48583-250MG
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₇F₃O₂
Peso molecolare: 192,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13185693
CAS Number: 1027888-79-4